Triacetoximetilsilano 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triacetato de metilsilanotriilo
B23974.09
B23974.18
B23974.30
B23974.09EA
25.1
EUR
B23974.09
B23974.18
B23974.30
Triacetoximetilsilano 96%
Triacetoximetilsilano
Purity: 96%
CAS No.: 4253-34-3
Molecular Formula: C7H12O6Si
Formula Weight: 220.25
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 87-88°/3mm
Beilstein Reference: 1788668
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00008694
Formula:
C₇H₁₂O₆Si MW: 220,25 g/mol Pto. Ebullición: 87…88 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 40…45 °C Densidad: 1,175 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008694 Núm. CAS: 4253-34-3 EINECS: 224-221-9 ADR: 8,III |