2-Metilbut-1-en-3-ino ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylbut-1-en-3-yne
L06111.06
L06111.14
L06111.06EA
94.2
EUR
L06111.06
L06111.14
2-Metilbut-1-en-3-ino ≥97%
2-Metilbut-1-en-3-ino
Purity: 97%
CAS No.: 78-80-8
Molecular Formula: C5H6
Formula Weight: 66.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Pungent
Melting Point: -113°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 969175
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008599
Formula:
C₅H₆ MW: 66,1 g/mol Pto. Ebullición: 32…33 °C Pto. de fusión: –113 °C Densidad: 0,694 Pto. de inflamación: –45 °C (–49 °F) |
Número MDL:
MFCD00008599 Núm. CAS: 78-80-8 EINECS: 201-144-9 UN: 3295 ADR: 3,I |