Azul de metiltimol, sal sódica
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06084.0001 1.06084.0005
1.06084.0001EA 294 EUR
1.06084.0001 1.06084.0005
Azul de metiltimol, sal sódica
Azul de metiltimol, sal sódica
Formula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148905
Núm. CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 460 g/l (20 °C)
Melting Point 844.76 g/mol
Molar Mass 570 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)