Murexida, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 5-(2,4,6-Trioxoperhidropirimidin-5-ilidenamino)barbiturato de amonio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06161.0005 1.06161.0025
1.06161.0005EA 102 EUR
1.06161.0005 1.06161.0025
Murexida, Supelco®
Murexida
Formula: C₈H₈N₆O₆
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012777
Núm. CAS: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Índice Merck: 13,06330
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l (20 °C)
Molar Mass 284.19 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5 (1 g/l, H2O, 20 °C)