Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 mol/l en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 82.9 EUR
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 mol/l en solución acuosa, Supelco®
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)