Trifluoro(metanol)boro 20% in methanol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
8.01663.0100EA 44.7 EUR
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
Trifluoro(metanol)boro 20% in methanol, Sigma-Aldrich®
Trifluoro(metanol)boro
Formula: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Densidad: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071635
Núm. CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 5.5 %(V) Methanol
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C