1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,2,4-1H-Triazol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
8.08388.0025EA 61.6 EUR
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole
Formula: C₂H₃N₃
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116…119 °C
Densidad: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00005228
Núm. CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Índice Merck: 12,09735
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 547 g/l (22 °C)
Melting Point 119 - 122 °C
Molar Mass 69.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 259 - 261 °C (1013 hPa)
Density 1.15 g/cm3 (130 °C)
pH 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)