Trifluoro(metanol)boro 10% in methanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
15716-100ML 15716-10ML 15716-1L 15716-250ML 15716-1ML
15716-100MLEA 63.7 EUR
15716-100ML 15716-10ML 15716-1L 15716-250ML 15716-1ML
Trifluoro(metanol)boro 10% in methanol, Supelco®
Trifluoro(metanol)boro
Formula: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Densidad: 1.222
Número MDL: MFCD00071635
Núm. CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612f76cb6db91dcf7502c059b61da9608e7730d7&vid=9a47800cc30d1a2cd0d48bc41fdacc864dfce83f&prid=web&clid=SAPDAM