Columnas para cromatografía de exclusión molecular de la serie OHpak SB
Proveedor: Resonac
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 1809 EUR
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Columnas para cromatografía de exclusión molecular de la serie OHpak SB
Columnas de cromatografía
Las columnas SB-800 HQ son columnas SEC a base de polihidroximetacrilato para el análisis de la distribución de pesos moleculares de polímeros solubles en agua. El disolvente puede sustituirse por DMF (excepto en las columnas SB-802 HQ y SB-807 HQ) lo que permite el análisis de polímeros polares.
  • Columnas SEC a base de polímeros (GFC) para sistemas acuosos
  • Permite una amplia variedad de pesos moleculares
  • SB-807 HQ con un límite de exclusión de 500.000.000 está disponible para el análisis de macromoléculas
* Valor estimado