UltraClear® para histología, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3905.9010PEEA 65.8 EUR
3905.9010PE 3905.5000PE 3905.2500PE
UltraClear® para histología, J.T.Baker®
UltraClear®
Clearing agent for use in Histology and Cytology.
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
EINECS: 292-459-0
UN: 3295
ADR: 3,III
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance passes test
Aromates (as Xylene) max. 60 ppm
Solubility in Ethanol passes test
Solubility in Xylene passes test