VWR® MediaBag T Dehydrated Culture Media in Bags
Proveedor: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 1490 EUR
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR® MediaBag T Dehydrated Culture Media in Bags
Medios Medios preparados
Cada MediaBag T (bolsa para tubos) contiene una cantidad pesada con anterioridad de medios granulados. Conecte la unidad de filtrado (0,2 µm) de forma aséptica al tubo mediante el dispositivo conector. Añada agua esterilizada en condiciones asépticas a la bolsa a través del sistema de filtrado. Proteja el extremo del tubo con el tapón rojo.