VWR®, Adaptadores para juntas esmeriladas estándar
Proveedor: VWR Collection
201-0052EA 18.4 EUR
201-0052 201-0053 201-0054 201-0055 201-0056 201-0057 201-0058 201-0059 201-0060 201-0061
VWR®, Adaptadores para juntas esmeriladas estándar
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
Pared gruesa de, PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Herméticos a gases, líquidos y vacío
  • Resistentes a temperaturas entre −200 y +280 °C
Para la conexión sin grasa de dos tamaños diferentes de juntas esmeriladas; elimina el riesgo de contaminación por residuos de grasa. Estructura sólida con juntas de sellado, lo cual que evita que las bocas esmeriladas se bloqueen y proporciona un muy buen sellado.