Adapters, swan neck, Quickfit®
Proveedor: SciLabware
MA6/22 MA6/33
201-8576EA 71.2 EUR
201-8576 201-3010
Adapters, swan neck, Quickfit®
Componentes para destilación Adaptadores para destilación
PYREX®, borosilicate glass.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
With screwthread joint (size 13) to accept thermometers, air leak tubes etc.