Papel de aluminio, recortes
Proveedor: Korff
60608 60278 60609 60629 60603 60642 60634 60631 60279 60619 60646 60265 60605 60612 60639 60282 60610
291-0029EA 48.2 EUR
291-0029 291-0030 291-0031 KORF60629 KORF60603 KORF60642 KORF60634 KORF60631 KORF60279 KORF60619 KORF60646 KORF60265 KORF60605 KORF60612 KORF60639 KORF60282 KORF60610
Papel de aluminio, recortes
Papel de aluminio
Aluminio puro 99,0 a 99,5%, blando.
  • Estanqueidad al gas oxígeno y al vapor de agua
  • Resistente a la grasa, la humedad y el agua
  • Resistente al calor, al fuego, no combustible
Ideal para embalar, cubrir y aislar. Higiénico y fisiológicamente inofensivo. Resistente a la mayoría de los productos químicos. Envasado con una capa intermedia de papel de seda.