Discos del papel de aluminio
Proveedor: Korff
60206 60216 60289 60210 60220 60214 60272 60313 60312 60222 60232 60236 60271 60204 60235
611-9001EA 83.3 EUR
611-9001 611-9004 KORF60289 291-0050 291-0052 291-0051 KORF60272 KORF60313 KORF60312 KORF60222 KORF60232 KORF60236 KORF60271 KORF60204 KORF60235
Discos del papel de aluminio
Papel de aluminio
Aluminio puro, 99,0 a 99,5%.
  • Paquetes grandes económicos
  • El papel tejido se inserta entre los discos para facilitar el manejo
  • Almacenamiento simple y extracción de los dispensadores
Se puede usar en una gran variedad de tareas de laboratorio.