Película Kodak BioMax® MS
Proveedor: CARESTREAM HEALTH
1764505
730-3223EA 0 EUR
730-3223
Película Kodak BioMax® MS
Películas de autorradiografía Películas
BioMax® MS es una película de autorradiografía multiuso de alto rendimiento y máxima sensibilidad. Si se usa con la pantalla intensificadora BioMax® TranScreen HE, ofrece un nivel de sensibilidad de detección de ³²P de 4 a 8 veces superior al de otras combinaciones de películas de autorradiografía y pantallas intensificadoras. Esta combinación de película y pantalla es ideal para la detección en aplicaciones de transferencia Northern, Southern y Dot, sobre todo si es necesario detectar muestras de baja intensidad o reducir el tiempo de exposición.
  • Película de autorradiografía multiuso ideal
  • Recomendada especialmente para muestras marcadas con ³²P
  • Adecuada para procesamiento manual o automático