Blender Bags
Proveedor: Grade Products
SEP400 STD3500 STD400 STD80 LAB400
432-0003EA 195 EUR
432-0003 432-0005 432-0001 432-0000 432-0499
Blender Bags
Bolsas Bolsas para homogeneizadores
Mezcla de polímeros de alta calidad, ideal para cualquier homogeneizador de laboratorio de muestras de alimentos.
  • Se puede rotular para facilitar la identificación; admite códigos de barras
Irradiado con 15 - 40 kGy.
The Lab 400 Blender Bag is manufactured from a 21st century polymer which gives the bag the same strength as a Standard 400 bag, whilst being over 20% thinner. It is ideal for high sampling food testing laboratories.