Bolsas para muestras, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6255-0508 6255-0613 6255-0913 6255-0918
216-8122EA 35.1 EUR
216-8122 216-8123 216-8124 216-8125
Bolsas para muestras, Nalgene®
Bolsas Bolsas para muestras
Ideales para artículos pequeños de laboratorio, muestras botánicas y de otros tipos. No recomendables para el almacenamiento de líquidos. LDPE, 101 µm.
  • Fuertes, transparentes y resistentes al agua
  • El contenido queda sellado con el cierre de cremallera ultrarresistente