Bolsas de esterilización termoselladas
Proveedor: S▄DPACK MEDICA
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 18.6 EUR
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Bolsas de esterilización termoselladas
Bolsas Bolsas de esterilización
Bolsas termoselladas para esterilización con papel por una cara (60 g/m²) y plástico PET/PP transparente ensamblado por la otra cara.
  • Vista de esterilización doble para autoclave y óxido de etileno
  • Cierre sellado
  • Disponibles en distintos tamaños