Bolsas autoadhesivas con indicador
Proveedor: S▄DPACK MEDICA
7600545 7600548
129-0278EA 120 EUR
129-0278 129-0289
Bolsas autoadhesivas con indicador
Bolsas Bolsas de esterilización
Estas bolsas autoadhesivas con indicadores despegables se suministran con una cobertura de papel de 60 g/m² y una cobertura transparente realizada en PET/PP.
  • El indicador de esterilización varía durante el autoclave
  • Cierre autoadhesivo