Bolsas autoclavables
Proveedor: Greiner Bio-One
643201_500 646201_500 649201_350 645201_500 BAG1_200 BAG2_200 BAG3_200
129-1750EA 222 EUR
129-1750 129-1752 129-1753 GREI645201_500 129-1754 129-1755 129-1756
Bolsas autoclavables
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Estas bolsas de desecho se utilizan para almacenar placas de Petri o tubos de ensayo contaminados.
  • Apto para esterilización en autoclave con vapor húmedo
  • Especialmente diseñado para eliminar residuos contaminados en el laboratorio
PP, transparente, espesor: 50 µm