VWR®, Bolsas para residuos biológicos peligrosos
Proveedor: VWR Collection
129-0039EA 84.9 EUR
129-0039 129-0040
VWR®, Bolsas para residuos biológicos peligrosos
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Bolsas resistentes, ideales para desechar residuos biológicamente peligrosos que primero deben esterilizarse en autoclave. Se suministra completo con los alambres de sellado necesarios. HDPE, 100 µm de espesor, naranja, con etiqueta 'Biolihazard'.
  • Autoclavables a 121 °C
  • Gran resistencia a los desgarros e impactos
  • Rojo brillante para un fácil reconocimiento y etiqueta de riesgo biológico muy visible con el símbolo de advertencia correspondiente