Bolsas de autosellado, Biohazard
Proveedor: Alpha Packaging
121103 121104 121105
129-1931EA 182 EUR
129-1931 129-0398 129-0399
Bolsas de autosellado, Biohazard
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Bolsas resistentes de color amarillo para material biológico peligroso, no esterilizables en autoclave. Se suministran en cajas dispensadoras de sobremesa. PE, 62,5 µm (calibre 250).
  • En cajas dispensadoras selladas con adhesivo permanente despegable
  • Para un transporte y una eliminación más seguros, extraiga el refuerzo y séllelas
  • Identificación en inglés, alemán y francés, además de estar marcadas con el símbolo de peligro biológico