Bolsas, para residuos con riesgo biológico, B-Safe
Proveedor: Alpha Packaging
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 53.3 EUR
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Bolsas, para residuos con riesgo biológico, B-Safe
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Bolsas para material biopeligroso en PE, 125 µm (calibre 500), amarillo.
  • Para una eficaz eliminación de residuos
  • Impresas con el símbolo de peligro biológico y advertencia relativas al peligro biológico, al riesgo de infección y a la incineración, en las dos bolsas más grandes