Bolsas desechables para material biopeligroso
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 111 EUR
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Bolsas desechables para material biopeligroso
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Solución perfecta para la eliminación segura de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo, filtros de membrana y mucho más.
  • Translúcido con parche indicador de esterilización
  • Es autoclavable a una temperatura máxima de 135 °C y desechable
  • Con el símbolo de peligro biológico y las medidas de precaución impresas en cuatro idiomas
PP de 40 µm de grosor, transparente.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Certificaciones: Cumple los requisitos de los ensayos de resistencia al impacto de un punzón de 165 gramos según ASTM D1709-85.