Cestas para tubos de ensayo, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F187370010 F187380010 F187390010 F187370000
489-2210EA 72.1 EUR
489-2210 489-2211 489-2212 489-2230
Cestas para tubos de ensayo, SP Bel-Art
Cestas Cestas, tubos de ensayo
PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia a la temperatura
  • Esterilizable y autoclavable
Estas cestas para tubos de ensayo están diseñadas para enjuagar, transportar y almacenar material de vidrio de laboratorio.
Color: Blanco