Cestas para tubos de ensayo
Proveedor: SciLabware
BWK006 BWK009
215-0549EA 74.5 EUR
215-0549 215-0550
Cestas para tubos de ensayo
Cestas Cestas, tubos de ensayo
PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Autoclavable a 135 °C
  • Muy resistente a la rotura
  • Diseño apilable para ahorrar espacio
Estas cestas para tubos de ensayo son adecuadas para enjuagar, esterilizar, transportar y almacenar material de vidrio.
Color: Blanco