VWR®, Vaso de precipitado, forma baja
Proveedor: VWR Collection
213-1621EA 25.8 EUR
213-1621 213-1622 213-1623 213-1624 213-1642 216-1643 219-1644 222-1645 213-1725 213-1726
VWR®, Vaso de precipitado, forma baja
Vasos de precipitados
Polipropileno, muy traslúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a +100 °C
  • Superficies lisas, lo que facilita y agiliza la limpieza
Ideal para uso general en laboratorio. Con pico y graduaciones azules fáciles de leer.
ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056