Vaso de precipitado, forma baja, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1203-0030 1203-0050 1203-0100 1203-0150 1203-0250 1203-0400 1203-0600 1203-1000 1203-2000 1203-4000
213-7130EA 42.3 EUR
213-7130 213-7131 213-7132 213-7133 213-7134 213-7135 213-7136 213-7137 213-7138 213-7139
Vaso de precipitado, forma baja, Nalgene®
Vasos de precipitados
PMP (TPX) crystal clear.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +150 °C, esterilizable en autoclave a +121 °C (máx. 20 minutos)
  • Superficies lisas para facilitar y agiliza la limpieza
Diseñado para el uso general en laboratorio. Con pico y fácil de leer, graduaciones impresas con código de tamaño, código de plástico, temperatura máxima de uso y símbolo de 'material inflamable'. Con reborde para permitir el apilamiento.
ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056