Vasos de precipitados bajos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211060701 211060804 211061406 211061706 211062402 211062908 211063604 211064103 211064806 211065305 211065408 211066301 211066807 211067306 211068602
213-1101EA 10.8 EUR
213-1101 213-1102 213-1103 213-1104 213-1105 213-1106 213-1107 213-1108 213-1109 213-1110 213-1111 213-1112 213-1113 213-1114 213-1115
Vasos de precipitados bajos, DURAN®
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con graduación para lectura aproximada del volumen y zona para rotular (213-1101, 213-1102 sin graduación debido al tamaño).
Identificación del lote “Retrace code” impreso en cada producto.
ISO 3819 (excepto 213-1115).