Vaso de precipitado, forma baja, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1510-0050 1510-0100 1510-0250 1510-0600 1510-1000
213-0212EA 56.2 EUR
213-0212 213-7212 213-7214 213-7216 213-7217
Vaso de precipitado, forma baja, Nalgene®
Vasos de precipitados
PTFE/PFA, transparente, con pico.
  • Excelente resistencia química
  • Alta resistencia térmica de ‒270 a +250 °C
  • Autoclavable
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.