Vasos de precipitado, de forma alta, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 10 EUR
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Vasos de precipitado, de forma alta, DURAN®
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con graduación para lectura aproximada del volumen y zona para rotular.
With printed retrace code (batch identification).
ISO 3819.