Vaso de precipitado, forma baja
Proveedor: VITLAB
60603 60703 60803 60903 61003 61103 61203 61403 61503 61603 61703 61803
213-1754EA 2.2 EUR
213-1754 213-1756 213-1758 213-1759 213-1760 213-1761 213-1763 213-1765 213-1766 213-1768 213-1770 213-1762
Vaso de precipitado, forma baja
Vasos de precipitados
PMP (TPX), cristalino.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta 150 °C (170 °C por cortos períodos de tiempo)
  • Para esterilización en autoclave recomendamos el modelo con graduación en relieve
  • Para proteger la impresión, se recomienda una limpieza hasta 60 °C máx
Ideal para el uso general en laboratorio. Con pico y graduación en rojo de fácil lectura.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en ampliación a ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en ampliación a ISO 7056.