Vaso de precipitado, forma baja
Proveedor: KARTELL
1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 34.2 EUR
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Vaso de precipitado, forma baja
Vasos de precipitados
PMP (TPX), crystal clear.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta 150 °C (170 °C por cortos períodos de tiempo), autoclavable
  • Superficies lisas que permiten una limpieza sencilla y rápida
Ideal para uso general en laboratorio. Con pico y graduación en relieve, de fácil lectura.
ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056