Vaso, forma baja
Proveedor: VITLAB
605081 606081 607081 608081 609081 610081 611081 612081 614081 615081 616081 617081 618081
213-1702EA 1.6 EUR
213-1702 213-1704 213-1706 213-1708 213-1709 213-1710 213-1711 213-1713 213-1715 213-1716 213-1718 213-1720 213-1712
Vaso, forma baja
Vasos de precipitados
Polipropileno, muy transparente.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado 100 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
Ideal para uso general de laboratorio. Con pico y graduación azul fácil de leer.
Productos aptos para la alimentación según la Directiva CE nº 10/2011.
Certificaciones: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml además de ISO 7056)