Vasos de precipitado, triangulares, Tricorn™
Proveedor: Simport Scientific
B700-100 B700-1L B700-250 B700-400 B700-800 B700-50
212-9302EA 49.4 EUR
212-9302 212-9306 212-9303 212-9304 212-9305 212-9301
Vasos de precipitado, triangulares, Tricorn™
Vasos de precipitados
Estos vasos Tricorn™ están hechos de polipropileno, proporcionan tres picos de vertido sin goteo que ofrecen más seguridad.
  • Autoclavable
  • Resistente e irrompible
Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común.
Envase: Todos los tamaños están disponibles 100 por caja.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904