Vasos, philips, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211412904 211413609 211414408
213-0254EA 30.5 EUR
213-0254 213-0214 213-0215
Vasos, philips, DURAN®
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Thick-walled, with printed graduations and labelling area.