Vaso, forma baja
Proveedor: KARTELL
1801 1802 1803 1805 1806 1808 1809 811 812 1809CASE 812CASE
213-0192EA 2.3 EUR
213-0192 213-0193 213-0194 213-0195 213-0196 213-0197 213-0198 213-0199 213-0200 KART1809CASE KART812CASE
Vaso, forma baja
Vasos de precipitados
Polipropileno, muy traslúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a 100 °C
  • Superficies lisas, lo que facilita y agiliza la limpieza
Ideal para uso general en laboratorio. Con pico y graduaciones moldeadas fáciles de leer.
ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056