VWR®, Vasos de precipitado, forma alta
Proveedor: VWR Collection
213-1169EA 67.5 EUR
213-1169 213-1170 213-1171 213-1172 213-1173 213-1174 213-1175 213-1176 213-1178 213-0470
VWR®, Vasos de precipitado, forma alta
Vasos de precipitados
Vidrio de borosilicato 3.3, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduaciones de volumen y zona para rotular
La alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
DIN 12331, ISO 3819
Certificaciones: DIN 12331, ISO 3819