Vaso de precipitado, forma baja
Proveedor: VITLAB
110205 110305 110405 110605 110905 111005
213-1602EA 26.1 EUR
213-1602 213-1603 213-1604 213-1605 213-1606 213-1609
Vaso de precipitado, forma baja
Vasos de precipitados
PFA, translúcido, con caño.
  • Excelente resistencia química
  • Alta resistencia térmica de –270 a +250 °C
  • Autoclavable
Adecuados para aplicaciones de alta exigencia. No utilizar con placas calefactoras. Con pico y graduación en relieve.
ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056