Beakers, Philips
Proveedor: SciLabware
1020/06D 1020/16D
213-0038EA 151 EUR
213-0038 213-0039
Beakers, Philips
Vasos de precipitados
PYREX®, vidrio de borosilicato.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia a la temperatura
  • Expansión térmica mínima, lo que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Forma cónica con pico y zona de etiquetado.