Beakers, tall form
Proveedor: SciLabware
1015/06D 1015/02M 1015/04D 1015/14D 1015/18D 1015/22D 1015/10D 1015/26D
213-0033EA 77.7 EUR
213-0033 213-0031 213-0032 213-0035 213-0036 213-0037 213-0034 213-0415
Beakers, tall form
Vasos de precipitados
PYREX®, vidrio borosilicato, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Autoclavable
Con graduación para lectura aproximada del volumen y zona para rotular.
Certificaciones: DIN 12331, ISO 3819