Beakers, low form
Proveedor: SciLabware
1000/03M 1000/30D 1000/34D 1000/38D 1000/11M 1000/02M 1000/04D 1000/06D 1000/10D 1000/14D 1000/18D 1000/20D 1000/22D 1000/28D 1000/05M
213-0010EA 77.2 EUR
213-0010 213-0268 213-0022 213-0023 213-0015 213-0009 213-0011 213-0013 213-0014 213-0016 213-0017 213-0018 213-0019 213-0020 213-0012
Beakers, low form
Vasos de precipitados
Vidrio de borosilicato PYREX®, transparente, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Autoclavable
Ideal para el uso general del laboratorio. Con pico, graduaciones blancas y zona de etiquetado.
Certificaciones: ISO 3819 y DIN 12331 - Vaso de 10000 ml complementario a la gama ISO y las graduaciones son aproximadas.