Beakers, low form, Azlon®
Proveedor: SciLabware
BDA230P BDA212P BDA218P BDA224P BDA236P BDA240P BDA242P
213-0064EA 63.5 EUR
213-0064 213-0058 213-0060 213-0062 213-0067 213-0070 213-0072
Beakers, low form, Azlon®
Vasos de precipitados
PP, traslúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 135 °C
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y sencilla
Ideal para uso general en laboratorio. Con pico y graduación azul de lectura excepcional. Lados rectos.
ISO 7056
Certificaciones: ISO 7056.