Vaso de precipitados de forma baja
Proveedor: NICKEL ELECTRO
402 404 407 410 412 415
213-0226EA 69 EUR
213-0226 213-0227 213-0228 213-0229 213-0230 NICK415
Vaso de precipitados de forma baja
Vasos de precipitados
Aluminio con pico.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia térmica
  • Acabado suave que facilita y agiliza la limpieza
Idóneos para materiales corrosivos. Sólidos y duraderos.