Vaso de precipitado, forma baja
Proveedor: KARTELL
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 5.4 EUR
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Vaso de precipitado, forma baja
Vasos de precipitados
PMP (TPX), crystal clear.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta 150 °C (hasta 170 °C por períodos cortos de tiempo), autoclavable
  • Superficies lisas que permiten una limpieza sencilla y rápida
Ideal para uso general de laboratorio. Con pico y graduación azul fácil de leer.
Certificaciones: ISO 7056.