Vasos de precipitados, forma alta, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 9.8 EUR
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Vasos de precipitados, forma alta, DURAN®
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, sin pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con graduación para lectura aproximada del contenido y zona para rotular.
Identificación del lote “Retrace code” impreso en cada producto.
Certificaciones: ISO 3819