Vasos de precipitado forrados, altos
Proveedor: SciLabware
1025/22SC 1025/18SC 1025/28SC 1025/10SC
213-0042EA 538 EUR
213-0042 213-0052 213-0054 213-0373
Vasos de precipitado forrados, altos
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato PYREX®, sin pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Con rosca y juntas roscadas para tubos flexibles de plástico. Olivas de 11 mm de Ø para vasos de 250 y 600 ml, y olivas de 14 mm de Ø para vasos de 1000 y 2000 ml
Para la regulación de la temperatura de líquidos. El producto para regulación de temperatura se bombea por medio de un termostato de circulación a través de la doble pared.