Vasos de precipitados para medición con asa
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L51/3A L51/8 L51/10
213-5105EA 145 EUR
213-5105 213-5115 213-5120
Vasos de precipitados para medición con asa
Vasos de precipitados
Porcelana, blancos, vidriados excepto en la base.
  • Excepcional resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Construcción robusta y pesada
Cylindrical, with spout. With very easy-to-read, internal graduations. Label with the nominal volume on the outside of the measuring beaker.