Measuring beakers with handle, Azlon®
Proveedor: SciLabware
JPB0250P JPB1000P JPB2000P JPB3000P JPB0500P JPB0050P JPB0100P JPB5000P
213-0146EA 5.7 EUR
213-0146 213-0148 213-0149 213-0150 213-0147 213-0144 213-0145 213-0151
Measuring beakers with handle, Azlon®
Vasos de precipitados
PP, muy translúcido con graduaciones azules.
  • Jarras robustas con graduaciones azules nítidas
  • Autoclavables a +121 °C, duraderas y con buena resistencia química
  • Asa de diseño ergonómico para facilitar el transporte